2',4',6'-Trimethoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)ethan-1-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
630594-5G
SIAL630594-5GEA
92.8
EUR
SIAL630594-5G
2',4',6'-Trimethoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
2',4',6'-Trimethoxyacetophenon
Formel:
C₁₁H₁₄O₄ Molecular Weight: 210,23 g/mol |
MDL:
MFCD00017238 CAS-Nummer: 832-58-6 |