2-Phenyl-2',4',6'-trihydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2',4',6'-Trihydroxy-2-phenylacetophenone, 2-Phenyl-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone, Benzyl 2,4,6-Trihydroxyphenyl ketone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
630632-1G
SIAL630632-1GEA
107
EUR
SIAL630632-1G
2-Phenyl-2',4',6'-trihydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
2-Phenyl-2',4',6'-trihydroxyacetophenon
Formel:
C₁₄H₁₂O₄ Molecular Weight: 244,2427 g/mol |
MDL:
MFCD00205539 CAS-Nummer: 727-71-9 |