2,4-Dichlor-N-methylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
630950-1G
SIAL630950-1GEA
88.5
EUR
SIAL630950-1G
2,4-Dichlor-N-methylanilin, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlor-N-methylanilin
Formel:
C₇H₇Cl₂N Molecular Weight: 176,04 g/mol |
MDL:
MFCD00052853 CAS-Nummer: 35113-88-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |