5-Chlorbenzimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Chloro-1H-benzimidazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
631248-5G
SIAL631248-5GEA
122
EUR
SIAL631248-5G
5-Chlorbenzimidazol, Sigma-Aldrich®
5-Chlorobenzimidazole
Formel:
C₇H₅ClN₂ Molecular Weight: 152.581 g/mol |
MDL:
MFCD17015012 CAS-Nummer: 4887-82-5 EINECS: 225-503-4 |