Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
632171-5G
SIAL632171-5GEA
47.3
EUR
SIAL632171-5G
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoat
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195,18 g/mol |
MDL:
MFCD00130054 CAS-Nummer: 7356-11-8 EINECS: 230-886-6 |