Natriumborhydrid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

632287-100G 632287-500G
SIAL632287-100GEA 121 EUR
SIAL632287-100G SIAL632287-500G
Natriumborhydrid, Sigma-Aldrich®
Natriumtetrahydroborat
Formel: NaBH₄
Schmelzpunkt: 400 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003518
CAS-Nummer: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR