Indium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
632317-25G 632317-5G
SIAL632317-25GEA 362 EUR
SIAL632317-25G SIAL632317-5G
Indium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Indium(III)oxid
Formel: In₂O₃
Dichte: 7,18 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011060
CAS-Nummer: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Merck Index: 12,04984