2-Mercapto-4-phenylthiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Phenylthiazole-2-thiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
632570-5G
SIAL632570-5GEA
95
EUR
SIAL632570-5G
2-Mercapto-4-phenylthiazol, Sigma-Aldrich®
2-Mercapto-4-phenylthiazole
Formel:
C₉H₇NS₂ Molecular Weight: 193,30 g/mol |
MDL:
MFCD00014508 CAS-Nummer: 2103-88-0 EINECS: 218-274-7 |