Phenylboronsäureneopentylglycolester, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 5,5-Dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborinane

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

632678-5G
SIAL632678-5GEA 126 EUR
SIAL632678-5G
Phenylboronsäureneopentylglycolester, Sigma-Aldrich®
Phenylboronsäureneopentylglycolester
Formel: C₁₁H₁₅BO₂
Molecular Weight: 190,05 g/mol
MDL: MFCD05663851
CAS-Nummer: 5123-13-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR