1-Boc-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
632732-1G
632732-5G
SIAL632732-1GEA
41.2
EUR
SIAL632732-1G
SIAL632732-5G
1-Boc-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
1-Boc-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₂₃N₂O₄B |
MDL:
MFCD05663873 CAS-Nummer: 552846-17-0 |