4-Chlor-3-picolin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Chloro-3-methylpyridine hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
632872-1G
SIAL632872-1GEA
25
EUR
SIAL632872-1G
4-Chlor-3-picolin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-3-picolin Hydrochlorid
Formel:
C₆H₇Cl₂N Molecular Weight: 164,04 g/mol |
MDL:
MFCD03092890 CAS-Nummer: 19524-08-4 |