1-(3-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
632937-5G
SIAL632937-5GEA
52.8
EUR
SIAL632937-5G
1-(3-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
1-(3-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Formel:
C₈H₇F₃N₂S Molecular Weight: 220,22 g/mol |
MDL:
MFCD00041171 CAS-Nummer: 1736-70-5 |