1-(4-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 4-Fluorphenylthioharnstoff, N-(4-Fluorphenyl)thioharnstoff
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
632945-5G
SIAL632945-5GEA 29.8 EUR
SIAL632945-5G
1-(4-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
1-(4-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄F)NHC(S)NH₂
Molecular Weight: 170,21 g/mol
Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 169…170 °C
MDL: MFCD00041180
CAS-Nummer: 459-05-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III