2-Acetyl-3-bromthiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(3-Brom-2-thienyl)-1-ethanon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
633054-25G
SIAL633054-25GEA
293
EUR
SIAL633054-25G
2-Acetyl-3-bromthiophen, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-3-bromthiophen
Formel:
C₆H₅BrOS Molecular Weight: 205,08 g/mol |
MDL:
MFCD00794287 CAS-Nummer: 42877-08-7 |