1-Methylimidazol-5-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Methylimidazole-5-carboxaldehyde, 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
633569-1G
SIAL633569-1GEA
92.5
EUR
SIAL633569-1G
1-Methylimidazol-5-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
1-Methylimidazol-5-carbaldehyd
Formel:
C₅H₆N₂O Molecular Weight: 110,12 g/mol |
MDL:
MFCD00030439 CAS-Nummer: 39021-62-0 |