5,7-Dichlorisatin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
633623-1G
SIAL633623-1GEA
119
EUR
SIAL633623-1G
5,7-Dichlorisatin, Sigma-Aldrich®
5,7-Dichlorisatin
Formel:
C₈H₃Cl₂NO₂ Molecular Weight: 216,02 g/mol |
MDL:
MFCD00043905 CAS-Nummer: 6374-92-1 EINECS: 228-928-3 |