Dimethylmalonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

63380-1L 63380-250ML
SIAL63380-1LEA 113 EUR
SIAL63380-1L SIAL63380-250ML
Dimethylmalonat, Sigma-Aldrich®
Dimethylmalonat
Formel: C₅H₈O₄
Molecular Weight: 132.12 g/mol
Siedepunkt: 181
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008460
CAS-Nummer: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 12,06169

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR