Dimethylmalonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
63380-1L
63380-250ML
SIAL63380-1LEA
113
EUR
SIAL63380-1L
SIAL63380-250ML
Dimethylmalonat, Sigma-Aldrich®
Dimethylmalonat
Formel:
C₅H₈O₄ Molecular Weight: 132.12 g/mol Siedepunkt: 181 Schmelzpunkt: –62 °C Dichte: 1.15 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008460 CAS-Nummer: 108-59-8 EINECS: 203-597-8 Merck Index: 12,06169 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...