Lanthan(III)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

634271-25G
SIAL634271-25GEA 170 EUR
SIAL634271-25G
Lanthan(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lanthan(III)oxid
Formel: La₂O₃
Molecular Weight: 325.81 g/mol
Siedepunkt: 4200
Schmelzpunkt: 2315
Dichte: 6.51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011071
CAS-Nummer: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR