Strontiumtitanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

634689-1EA
SIAL634689-1EAEA 348 EUR
SIAL634689-1EA
Strontiumtitanat, Sigma-Aldrich®
Strontiumtitanat
Formel: O₃SrTi
Molecular Weight: 183,5 g/mol
Schmelzpunkt: 2080 °C
Dichte: 5,11 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00049554
CAS-Nummer: 12060-59-2
EINECS: 235-044-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR