Magnesiumaluminat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Magnesiumaluminiumoxid, Dialuminiummagnesiumtetraoxid, Aluminiummagnesiumoxid
634832-1EA
SIAL634832-1EAEA
283
EUR
SIAL634832-1EA
Magnesiumaluminat, Sigma-Aldrich®
Magnesium aluminate
Formel:
Al₂MgO₄ Molecular Weight: 142,27 g/mol |
MDL:
MFCD00049475 CAS-Nummer: 12068-51-8 EINECS: 235-100-5 |