5-Brom-2-methoxypyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
634883-1G
SIAL634883-1GEA
28.2
EUR
SIAL634883-1G
5-Brom-2-methoxypyrimidin, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-methoxypyrimidine
Formel:
C₅H₅BrN₂O Molecular Weight: 189,01 g/mol |
MDL:
MFCD04973351 CAS-Nummer: 14001-66-2 |