Titan(IV)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

635049-1EA
SIAL635049-1EAEA 0 EUR
SIAL635049-1EA
Titan(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)oxid
Formel: TiO₂
Siedepunkt: 2900 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1855 °C
Dichte: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011269
CAS-Nummer: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR