2,4-Dimethoxypyrimidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

635162-5G
SIAL635162-5GEA 179 EUR
SIAL635162-5G
2,4-Dimethoxypyrimidin, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxypyrimidine
Formel: C₆H₈N₂O₂
Molecular Weight: 140,14 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17,5 °C
MDL: MFCD00056028
CAS-Nummer: 3551-55-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR