Dansylhydrazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsäurehydrazid, 5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonohydrazid, 5-(Dimethylamino)naphthalin-1-sulfonohydrazid, Dansylhydrazin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
635928-500MG
SIAL635928-500MGEA
121
EUR
SIAL635928-500MG
Dansylhydrazid, Sigma-Aldrich®
Dansylhydrazid
Formel:
C₁₂H₁₅N₃O₂S Molecular Weight: 265,34 g/mol |
MDL:
MFCD00003986 CAS-Nummer: 33008-06-9 EINECS: 251-337-7 |