(2-Cyanethyl)hydrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Hydrazinylpropanenitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
636193-1G
SIAL636193-1GEA
34.4
EUR
SIAL636193-1G
(2-Cyanethyl)hydrazin, Sigma-Aldrich®
(2-Cyanoethyl)hydrazine
Formel:
C₃H₇N₃ Molecular Weight: 85,11 g/mol |
MDL:
MFCD00043620 CAS-Nummer: 353-07-1 UN: 2927 ADR: 6.1,II |