2-Amino-5-brompyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-bromopyrazin-2-amine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
636320-1G
SIAL636320-1GEA
68.1
EUR
SIAL636320-1G
2-Amino-5-brompyrazin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-bromopyrazine
Formel:
C₄H₄BrN₃ Molecular Weight: 174.00 g/mol |
MDL:
MFCD00235015 CAS-Nummer: 59489-71-3 |