Gold, Pulver, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

636347-1G
SIAL636347-1GEA 1240 EUR
SIAL636347-1G
Gold, Pulver, Sigma-Aldrich®
Gold
Formel: Au
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR