5-Brom-2-hydroxy-3-picolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Bromo-3-methylpyridin-2-ol, 5-Bromo-2-hydroxy-3-methylpyridine, 5-Bromo-3-methylpyridin-2(1H)-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
636355-1G
SIAL636355-1GEA
67.4
EUR
SIAL636355-1G
5-Brom-2-hydroxy-3-picolin, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-hydroxy-3-picolin
Formel:
C₆H₆BrNO Molecular Weight: 188,02 g/mol |
MDL:
MFCD03427657 CAS-Nummer: 89488-30-2 |