5-Brom-2-hydroxy-4-picolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Bromo-2-hydroxy-4-methylpyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
636363-1G
SIAL636363-1GEA
62.7
EUR
SIAL636363-1G
5-Brom-2-hydroxy-4-picolin, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-hydroxy-4-picolin
Formel:
C₆H₆BrNO Molecular Weight: 188,02 g/mol |
MDL:
MFCD03427664 CAS-Nummer: 164513-38-6 |