2,4-Dichlorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
636584-5G
SIAL636584-5GEA
81.6
EUR
SIAL636584-5G
2,4-Dichlorpyridin, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloropyridine
Formel:
C₅H₃Cl₂N Molecular Weight: 147,99 g/mol |
MDL:
MFCD00955618 CAS-Nummer: 26452-80-2 EINECS: 247-717-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |