Menthon (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Menthone, 2-Isopropyl-5-Methylcyclohexanone

63680-100ML-F
SIAL63680-100ML-FEA 177 EUR
SIAL63680-100ML-F
Menthon (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Menthon (Isomerengemisch)
Formel: C₁₀H₁₈O
Molecular Weight: 154,25 g/mol
MDL: MFCD00062998
CAS-Nummer: 10458-14-7
EINECS: 233-944-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR