7-Benzyloxyindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
7-(Benzyloxy)-1H-indole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
636800-5G
SIAL636800-5GEA
65.7
EUR
SIAL636800-5G
7-Benzyloxyindol, Sigma-Aldrich®
7-Benzyloxyindol
Formel:
C₁₅H₁₃NO Molecular Weight: 223,27 g/mol |
MDL:
MFCD00037974 CAS-Nummer: 20289-27-4 |