N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ac-HoPhe-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
636878-5G
SIAL636878-5GEA
64.3
EUR
SIAL636878-5G
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramid, Sigma-Aldrich®
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramid
Formel:
C₁₂H₁₅NO₃ Molecular Weight: 221,26 g/mol |
MDL:
MFCD00798556 CAS-Nummer: 40188-45-2 EINECS: 254-831-0 |