Mercaptoethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxyethylmercaptan, β-Mercaptoethanol
63689-100ML-F 63689-25ML-F
SIAL63689-100ML-FEA 80.7 EUR
SIAL63689-100ML-F SIAL63689-25ML-F
Mercaptoethanol, Sigma-Aldrich®
Mercaptoethanol
Formel: HSCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 157 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004890
CAS-Nummer: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM