2,6-Dichlorchinoxalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
636894-5G
SIAL636894-5GEA
118
EUR
SIAL636894-5G
2,6-Dichlorchinoxalin, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichloroquinoxaline
Formel:
C₈H₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 199,0368 g/mol |
MDL:
MFCD00839695 CAS-Nummer: 18671-97-1 |