Siliciumdioxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Silicium(IV)oxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

637238-250G 637238-500G 637238-50G
SIAL637238-250GEA 589 EUR
SIAL637238-250G SIAL637238-500G SIAL637238-50G
Siliciumdioxid, Sigma-Aldrich®
Siliciumdioxid
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Schmelzpunkt: 1719
Dichte: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,08493

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR