Dysprosium(III)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

637289-25G
SIAL637289-25GEA 533 EUR
SIAL637289-25G
Dysprosium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Dysprosium(III)oxid
Formel: Dy₂O₃
Schmelzpunkt: ∼2400 °C
Dichte: 7,81 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010986
CAS-Nummer: 1308-87-8
EINECS: 215-164-0
Merck Index: 14,03482

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR