Ytterbium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Diytterbiumtrioxid, Ytterbiumoxid
637300-10G
SIAL637300-10GEA
274
EUR
SIAL637300-10G
Ytterbium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Ytterbium(III)oxid
Formel:
O₃Yb₂ Molecular Weight: 394,08 g/mol Schmelzpunkt: 2346 °C Dichte: 9,2 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011290 CAS-Nummer: 1314-37-0 EINECS: 215-234-0 |