Samarium(III)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

637319-10G
SIAL637319-10GEA 202 EUR
SIAL637319-10G
Samarium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Samarium(III)oxid
Formel: O₃Sm₂
Molecular Weight: 348,72 g/mol
Schmelzpunkt: 2325 °C
Dichte: 7,68 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011237
CAS-Nummer: 12060-58-1
EINECS: 235-043-6
Merck Index: 14,08347

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR