Holmium(III)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Holmiumoxid, Diholmiumtrioxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

637327-10G
SIAL637327-10GEA 102 EUR
SIAL637327-10G
Holmium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Holmium(III)oxid
Formel: Ho₂O₃
Molecular Weight: 377.86 g/mol
Siedepunkt: 2600
Schmelzpunkt: 2400
Dichte: 3.79 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011053
CAS-Nummer: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR