1-Boc-5-brom-2-indolboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(5-Bromo-1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indol-2-yl)boronic acid, N-(Boc-5-bromo-2-indolyl)boronic acid, 5-Bromo-N-(Boc)indole-2-boronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
637394-1G
SIAL637394-1GEA
47.9
EUR
SIAL637394-1G
1-Boc-5-brom-2-indolboronsäure, Sigma-Aldrich®
1-Boc-5-brom-2-indolboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₅BBrNO₄ Molecular Weight: 339,98 g/mol |
MDL:
MFCD03701683 CAS-Nummer: 475102-13-7 |