2-Brom-1,3,5-triisopropylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Brom-2,4,6-triisopropylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
637939-5G
SIAL637939-5GEA
34.4
EUR
SIAL637939-5G
2-Brom-1,3,5-triisopropylbenzol, Sigma-Aldrich®
2-Brom-1,3,5-triisopropylbenzol
Formel:
C₁₅H₂₃Br Molecular Weight: 283,25 g/mol |
MDL:
MFCD00051547 CAS-Nummer: 21524-34-5 |