2-Biphenylyl(dicyclohexyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
638099-5G
638099-1G
638099-25G
SIAL638099-5GEA
92.7
EUR
SIAL638099-5G
SIAL638099-1G
SIAL638099-25G
2-Biphenylyl(dicyclohexyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl
Formel:
C₂₄H₃₁P |
MDL:
MFCD01862441 CAS-Nummer: 247940-06-3 |