1-Brom-2-fluor-4-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
638404-5G
SIAL638404-5GEA
69.6
EUR
SIAL638404-5G
1-Brom-2-fluor-4-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-2-fluor-4-iodbenzol
Formel:
C₆H₃BrFI Molecular Weight: 300,9 g/mol |
MDL:
MFCD00042577 CAS-Nummer: 136434-77-0 |