2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Mercaptopyridinen-oxide sodiumsalt, 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium

63846-500ML
SIAL63846-500MLEA 135 EUR
SIAL63846-500ML
2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz
Formel: C₅H₄NNaOS
Molecular Weight: 149,15 g/mol
MDL: MFCD01941547
CAS-Nummer: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR