4,7-Dibrom-3-hydroxy-2-naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,6-Dibromo-2-hydroxynaphthalene-3-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
638528-5G
SIAL638528-5GEA
42.5
EUR
SIAL638528-5G
4,7-Dibrom-3-hydroxy-2-naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
4,7-Dibrom-3-hydroxy-2-naphthoesäure
Formel:
C₁₁H₆Br₂O₃ Molecular Weight: 345,98 g/mol |
MDL:
MFCD00046367 CAS-Nummer: 1779-10-8 EINECS: 217-214-7 |