2-Chlor-3,4-dimethoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
638730-5G
SIAL638730-5GEA
238
EUR
SIAL638730-5G
2-Chlor-3,4-dimethoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid
Formel:
C₉H₉ClO₄ Molecular Weight: 216,62 g/mol |
MDL:
MFCD00084944 CAS-Nummer: 52009-53-7 |