4-Brom-2,6-dimethylanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
638803-5G
SIAL638803-5GEA 82.6 EUR
SIAL638803-5G
4-Brom-2,6-dimethylanisol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2,6-dimethylanisol
Formel: C₉H₁₁BrO
Molecular Weight: 215,09 g/mol
Siedepunkt: 117…120 °C (13 mmHg)
MDL: MFCD00143259
CAS-Nummer: 14804-38-7