3,5-Dimethyl-4-methoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Methoxy-3,5-dimethylbenzonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
638811-5G
SIAL638811-5GEA
147
EUR
SIAL638811-5G
3,5-Dimethyl-4-methoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethyl-4-methoxybenzonitril
Formel:
C₁₀H₁₁NO Molecular Weight: 161,2004 g/mol |
MDL:
MFCD03428544 CAS-Nummer: 152775-45-6 |